Learn More
Invitrogen™ Humanes CTRP7, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0276
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
CTRP7 Synthetisches Peptid, PEP-0276, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem CTRP7 überein. PEP-0276 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20157 verwendet werden.Spezifikation
114905 | |
gereinigt | |
Human-CTRP7 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9BXJ2 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
C1QTNF7 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |