Learn More
Gibco™ CTS™ AIM-V™ Medium, without phenol red, without antibiotics
Artikelnummer. 15980503
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2 l
10 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
2 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15980503 10 L 1 Stück
15824058 1 L 1 Liter
17105154 2 l 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15980503 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A3830802
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V Medium ist das erste im Handel erhältliche definierte, serumfreie Medium für die Proliferation und/oder Manipulation von T-Zellen und dendritischen Zellen, das gemäß cGMP hergestellt wird.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V Medium is a defined, serum-free medium (SFM) for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells manufactured in compliance with cGMP. It contains L-glutamine, but phenol red, gentamicin sulfate, and streptomycin sulfate have been removed to meet global regulatory requirements for ancillary materials used in cell therapy manufacturing.
  • Ein von der FDA zugelassenes Medizinprodukt der Klasse II, das für die Verarbeitung von humanem Ex-vivo-Gewebe und Zellkulturen vorgesehen ist und cGMP-konform hergestellt wird.
  • Es enthält L-Glutamin und ist ohne Phenolrot und ohne Antibiotika formuliert.
  • Je nach Anwendung ergänzt mit humanem AB-Serum oder CTS™ Immunzellen-SR und verschiedenen Zytokinen oder Wachstumsfaktoren.
  • Gemäß cGMP und 21 CFR Teil 820 hergestellt.
  • Bewerte klinische Verwendung als Hilfsreagenz in Provenge™ (Sipuleucel-T), dem ersten FDA-zugelassenen therapeutischen Krebsimpfstoff [1]
  • Eine definierte serumfreie Formulierung, die auf der Ebene der Primärkomponenten keine aus Rindern gewonnenen Komponenten enthält.
  • Kann auch zur Unterstützung natürlicher Killerzellen in Kombination mit Feedern verwendet werden. Jede Charge von CTS AIM-V Medium ist mit Jurkat-Zellen vorqualifiziert, einer immortalisierten humanen T-Lymphozytenlinie, um eine konsistente Leistung zu gewährleisten.
  • Mit L-Glutamin erhältlich, jedoch wurden Phenolrot, Gentamicin-Sulfat und Streptomycin-Sulfat entfernt, um die globalen gesetzlichen Anforderungen für Hilfsmaterialien für die Zelltherapieherstellung zu erfüllen.
  • Erhältlich als 1.000 ml-Flasche für Benutzer kleiner Volumen sowie als 10 l-Beutel für Benutzer größerer Volumen, die an geschlossenen Systemen interessiert sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Monozyten, dendritische Zellen, T-Zellen, Hybridomas, PBMCs, Fibroblasten, Makrophagen, Myelomzellen, Lymphozyten
Klassifikation Animal Origin
Form Flüssig
Produkttyp Cell Culture Medium
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Menge 10 L
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Format BPC
Inhalt und Lagerung CTS AIM-V Medium ist 1x Medium ohne Gentamicinsulfat, Streptomycinsulfat oder Phenolrot.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use or Manufacturing of Cell, Gene, or Tissue-Based Products. CAUTION: Not intended for direct administration into humans or animals.