Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement, XenoFree, minus Vitamin A
Artikelnummer. 15934204
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15934204 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15934204 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A3353501
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
B-27™ Supplement XenoFree minus Vitamin A
B-27 Supplement XenoFree minus Vitamin A basiert auf der klassischen B-27 Supplement-Formulierung und enthält keine tierischen Komponenten auf der Primärkomponentenebene. Durch das Fehlen von Vitamin A (Retinylacetat) eignet sich diese Formulierung ideal für die Kultivierung von neuronalen Vorläuferzellen und Stammzellen, entweder als Neurosphären in Suspension oder in adhärenten Monolayer-Kulturen, ohne eine Differenzierung zu induzieren.
Qualität
B-27 Supplement XenoFree minus Vitamin A wird an einem Standort hergestellt, der Methoden und Kontrollen gemäß den cGMP-Richtlinien für medizinische Geräte, 21 CFR Part 820 verwendet. Unsere von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen Produktionsstätten sind nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziert.
Xeno-frei formuliert
Die Zubereitung enthält keine tierischen Komponenten auf der Ebene der Primärkomponenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 °C bis -20 °C und vor Licht geschützt lagern
Beschreibung Ohne Vitamin A
Zelltyp Neuronale Vorläuferzellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 50 X
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Serumspiegel serumfrei
Sterilität Steril
pH 6 bis 8
Produktlinie B-27
Menge 10 ml
Versandbedingung Trockeneis
Quelle Xeno-Free
Getestet auf Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma