Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement, XenoFree, minus insulin
Artikelnummer. 15944204
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15944204 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15944204 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A3695201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
B-27™ Supplement XenoFree ohne Insulin
B-27 Supplement XenoFree ohne Insulin basiert auf der klassischen B-27 Supplement-Formulierung und enthält keine tierischen Komponenten auf der Primärkomponentenebene. Durch das Fehlen von Insulin eignet sich diese Formulierung ideal für das Wachstum von hippocampalen und anderen ZNS-Neuronen in Anwendungen, bei denen das Vorhandensein von Insulin Störungen verursacht, oder bei der Ableitung von Kardiomyozyten und mesodermalen Zellen aus Stammzellen.
Qualität
B-27 Supplement XenoFree ohne Insulin wird an einem Standort hergestellt, der Methoden und Kontrollen gemäß den cGMP-Richtlinien für medizinische Geräte, 21 CFR Part 820 verwendet. Unsere von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen Produktionsstätten sind nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziert.
Xeno-frei formuliert
Die Zubereitung enthält keine tierischen Komponenten auf der Ebene der Primärkomponenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 °C bis -20 °C und vor Licht geschützt lagern
Beschreibung Ohne Insulin
Zelltyp Nervenzellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 50 X
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Serumspiegel serumfrei
Sterilität Steril
pH 6 bis 8
Produktlinie B-27
Menge 10 ml
Versandbedingung Trockeneis
Quelle Xeno-Free
Getestet auf Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma