Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement, XenoFree
Artikelnummer. 13483269
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13483269 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13483269 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1486701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
B-27™ Supplement, XenoFree
B-27 Supplement XenoFree ohne Insulin basiert auf der klassischen B-27 Supplement-Formulierung und enthält keine tierischen Komponenten auf der Primärantikomponentenebene. B-27 Supplement XenoFree wurde für die translationale Stammzellforschung entwickelt und kann zur Induktion von humanen neuronalen Stammzellen (hNSCs) aus pluripotenten Stammzellen (PSCs), zur Expansion von hNSCs, zur Differenzierung von hNSCs und zur Aufrechterhaltung ausgereifter differenzierter Neuronen in Kultur verwendet werden.
Qualität
B-27 Supplement XenoFree wird an einem Standort hergestellt, der Methoden und Kontrollen entsprechend cGMP für medizinische Geräte, 21 FRPart 820 verwendet. Unsere von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen Produktionsstätten sind nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziert.
Xeno-frei formuliert
Die Zubereitung enthält keine tierischen Komponenten auf der Ebene der Primärkomponenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 °C bis -20 °C lagern und vor Licht schützen.
Zelltyp Nervenzellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 50 X
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Serumspiegel serumfrei
Sterilität Steril
pH 6 bis 8
Produktlinie B-27
Menge 10 ml
Versandbedingung Trockeneis
Quelle Xeno-Free
Getestet auf Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma