Learn More
Tocris Bioscience™ CU CPT 4a
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002005
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002005 50 mg 50 Milligramm
30001993 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002005 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4883/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective TLR3 inhibitor
Selective TLR3 inhibitor (IC50 = 3.44 μM in RAW 264.7 cells); suppresses downstream signaling pathways mediated by the TLR3/dsRNA complex, inhibiting TNF-α and IL-1β production in whole cells. Reduces death of crypt cells and improves gastrointestinal syndrome in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1279713-77-7
Summenformel C18H13ClFNO3S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CU CPT 4a
Menge 50 mg
Formelmasse 377.82
Molekulargewicht 377.814