Learn More
Sartorius Cubis™ Mikrowaage mit hoher Kapazität
Hohe Genauigkeit und Wägeleistungsverhalten. Sartorius Cubis™ Mikrowaagen mit hoher Kapazität bieten eine ausgezeichnete Wiederholbarkeit, schnelle Reaktionszeit, optimale Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie.
Marke: Sartorius MSA66P-000-DH
Weitere Details : Netto-Gewicht : 16.00000kg
Beschreibung
- Wiegen Sie kleine Proben zuverlässig direkt in große Probengefäße (bis zu 50 ml-Messkolben)
- Fördern Sie die Genauigkeit, indem Sie den quantitativen Transferprozess eliminieren, um Fehler und Probenverluste zu vermeiden
- Keine Verschwendung teurer Proben mehr – Sparen Sie Kosten, indem Sie keine Wägeschiffe und/oder Papier mehr verwenden müssen
- Großer Platz auf einer Wägeschale mit 50 mm Durchmesser, ideal für Gefäße, die einen größeren Auflagebereich benötigen (wird standardmäßig nur bei den Modellen 66S und 66P geliefert)
- Der verstellbare Titan-Probenhalter ermöglicht die Verwendung von Rundkolben mit langem Hals, zylindrischen HPLC-Flaschen und Reagenzgläsern für einfache Handhabung und Ergonomie zur Reduzierung des Verschüttungsrisikos (standardmäßig bei allen Mikromodellen mit hoher Kapazität)
- Optionaler Klimasensor verfügbar, perfekt für die Überwachung der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Barometerdruck und Luftfeuchtigkeit) in der Wägekammer
- Zwei Modelle mit voller Auflösung (S) und zwei Modelle mit Polybereich (P) erhältlich
- Alle Modelle sind mit MSA Farb-Touchscreen und automatischem Windschutz aus Glas (DH) erhältlich
- Durch die Führung unterstützte Nivellierung (grafische Anzeige, wie die Nivellierfüße bewegt werden können)
- Q-Apps verfügbar – Standard und individuell angepasst
Serviceleistungen
2 years
Spezifikation
Konform mit ISO, FDA/USP, GMP, GLP, CE, UL-gelistet | |
Touchscreen, hochauflösendes Farb-TFT, 5.7 in neigbares Grafikdisplay | |
Titan-Behälterhalter; 30 mm- und 50 mm-Wiegen | |
0.020 mg | |
MSA66P-000-DH | |
3.5 s | |
50 g | |
2 Jahre | |
Wägezelle: 222 mm; Anzeige: 240 mm | |
181 mm | |
47 kg (Palette) |
12/61 g | |
0.001/0.01 mg | |
Durch die Führung unterstützte Nivellierung | |
PBT, Edelstahl, Glas, PVC | |
0.010 mg | |
+ 5 °C bis +40 °C |
|
Mikrowaage mit hoher Kapazität | |
Umrechnung der Masseneinheit, Dichtebestimmung, stati | |
Wägezelle: 232 mm; Anzeige: 88 mm (max) | |
Wägezelle: 435 mm; Anzeige: 358 mm | |
100–240 V AC, 50–60 Hz |