Learn More
Sartorius Cubis™ II Laborwaage mit hoher Kapazität
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16253192 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20,200 g
36,200 g
70,200 g
Enthält:
Windschutz O
Windschutz O, QP1
Windschutz O, QP99
Modell:
CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich)
S00 Standardversion, nicht verifiziert
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Enthält Modell unitSize
16253192 20,200 g Windschutz O, QP99 CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich) 1 Einheit
16233222 36,200 g Windschutz O, QP99 CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich) 1 Einheit
16517289 70,200 g Windschutz O S00 Standardversion, nicht verifiziert 1 Stück
16437045 70,200 g Windschutz O CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich) 1 Stück
16253242 70,200 g Windschutz O, QP99 CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich) 1 Einheit
16497025 70,200 g Windschutz O, QP1 S00 Standardversion, nicht verifiziert 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16253192 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCA20201S2CEU0 QP99
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Cubis™ II Laborwaage mit hoher Kapazität und einer maximalen Last zwischen 11,2 und 70,2 kg und einer Ablesbarkeit zwischen 0,1 und 1 g ist das ideale Modell für jede Anwendung.
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
  • Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
  • Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
  • Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
  • Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 20,200 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 100 mg
Enthält Windschutz O, QP99
Material Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Modell CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich)
Stabilisierungszeit 1,5 s
Typ Elektronische Toploading-Waage
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 VAC (±10%), 50 bis 60 Hz, 1,0 A