Learn More
Sartorius Cubis™ II Hochleistungs-Mikrowaage, 66P
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17967410 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
MCA66P-3CEU-D
MCA66P-3CEU-D HWL
MCA66P-3CEU-D QP1
MCA66P-3CEU-D QP1 HWL
MCA66P-3CEU-D QP99
MCA66P-3S00-D
MCA66P-3S00-D HWL
MCA66P-3S00-D QP1
MCA66P-3S00-D QP1 HWL
MCE66P-3CEU-D
MCE66P-3CEU-D HWL
MCE66P-3S00-D
MCE66P-3S00-D HWL
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
17967410 MCA66P-3CEU-D 1 Stück
17907380 MCA66P-3CEU-D HWL 1 Stück
17957410 MCA66P-3CEU-D QP1 1 Stück
17947410 MCA66P-3CEU-D QP1 HWL 1 Stück
17917380 MCA66P-3CEU-D QP99 1 Stück
17987410 MCA66P-3S00-D 1 Stück
17977410 MCA66P-3S00-D HWL 1 Stück
17917390 MCA66P-3S00-D QP1 1 Stück
17917420 MCA66P-3S00-D QP1 HWL 1 Stück
17947400 MCE66P-3CEU-D 1 Stück
17917430 MCE66P-3CEU-D HWL 1 Stück
17997420 MCE66P-3S00-D 1 Stück
17977390 MCE66P-3S00-D HWL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17967410 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCA66P3CEUD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Cubis™ Die Hochleistungs-Mikrowaagen der Baureihe II mit einer maximalen Last zwischen 32 g und 111 g und einer Ablesbarkeit zwischen 0,001 mg und 0,002 mg sind die ideale Wahl für ein breites Anwendungsspektrum.
  • Ultrahohe Auflösung mit bis zu 61 Millionen Wägeschritten (Stellen).
  • Durchgängige Datenintegrität.
  • Einhaltung von 21 CFR Part 11, integriertes Audit-Trail, hochmodernes Benutzermanagement.
  • Reinigungsfähigkeit ist Teil der Konformitätsbewertung.
  • Fehlerfreier Betrieb.
  • Individuelle QApp-Workflows, motorisierte automatische Nivellierung.
  • Ermöglichen Sie Upgrades für Hardwarefunktionen wie automatische Zugluftschutzvorrichtungen oder eingebauten Ionisator.
  • Optionaler innerer Windschutz für optimale Wiegeleistung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle MCA
Fassungsvermögen 12, 61 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.001, 0.01 mg
Enthält 66P Wägemodul
Modell MCA66P-3CEU-D
Stabilisierungszeit 3,5, 2,5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 3.5, 2.5 s
Temperaturbereich (metrisch) 3.5, 2.5 s
Testlast 3.5, 2.5 s
Typ Waage
Breite (angloamerikanisch) 9,4 in.
Breite (metrisch) 240 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,9 in.
Höhe (metrisch) 302 mm