Beschreibung
- Ultrahohe Auflösung mit bis zu 61 Millionen Wägeschritten (Stellen).
- Durchgängige Datenintegrität.
- Einhaltung von 21 CFR Part 11, integriertes Audit-Trail, hochmodernes Benutzermanagement.
- Reinigungsfähigkeit ist Teil der Konformitätsbewertung.
- Fehlerfreier Betrieb.
- Individuelle QApp-Workflows, motorisierte automatische Nivellierung.
- Ermöglichen Sie Upgrades für Hardwarefunktionen wie automatische Zugluftschutzvorrichtungen oder eingebauten Ionisator.
- Optionaler innerer Windschutz für optimale Wiegeleistung.
Spezifikation
Spezifikation
| Automatisierungsschnittstelle | MCE |
| Fassungsvermögen | 12, 61 g |
| Displaytyp | Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0.001, 0.01 mg |
| Enthält | 66P Wägemodul |
| Modell | MCE66P-3S00-D |
| Stabilisierungszeit | 3,5, 2,5 s |
| Typ | Waage |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,4 in. |
| Breite (metrisch) | 240 mm |
| Mehr anzeigen |