Learn More
Sartorius Cubis™ II Präzisionswaage (mit 1 Platz), MCE-Anwenderoberfläche
Cubis™ II Precision (1-Platz)-Waage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
4810.00 € - 5610.00 €
Spezifikation
Anschlusstyp | 2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1 USB C-Anschluss, 1- bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
---|---|
Displaytyp | TFT-Touchscreen |
Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
Typ | Präzisionswaage (1 Positionen) |
Gewährleistung | 10 Jahre |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16263282
|
Sartorius
MCE8201S0-S00 |
8200 g | Ohne Windschutz | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software |
4810.00 €
1 Einheit |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16223252
|
Sartorius
MCE12201S0-S00 |
12,200 g | Ohne Windschutz | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfbericht, QP99 Software |
5610.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1 USB C-Anschluss, 1- bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
10 Jahre | |
5,4 kg | |
100/240 V (±10 %) |
TFT-Touchscreen | |
Präzisionswaage (1 Positionen) | |
240 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (±5 %) |