Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (3-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche
Cubis™ II Precision (3-Platz)-Waage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke:  Sartorius MCA623S-2S00-R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16339861
  • 6229.00 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 26-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • 21 CFR Teil 11 konform
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Herausragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
  • Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
  • Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
50/60 Hz (± 5%)
Precision (3-place) Balance
2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
1 mg
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report
470 mm
1 sec.
Draft shield R: Stainless steel frame
0.8 s
100/240 V (± 10%)
240 mm
2 Years
7 in. Color Touch TFT in 16:9 Format
1.0 A
21 CFR PART 11 17025 USP 41
122/284/373 mm
Automation motorized
±0.6 mg
±0.4 mg
Die-cast Aluminium, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminium Trim
0°C to +40°C
6.7/8.3/10.2/11 kg
120/240 V
620 g