Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (3-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche
Alle ansehen Sartorius Produkte
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Compliance mit 21 CFR Part 11
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Herausragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8,2 kg
- Großes 7-in.-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
- Bedienung per Berührungstaste, berührungslos per IR-Sensor (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 |
| Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
| Fassungsvermögen | 150 g, 300 g, 620 g |
| Displaytyp | Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 1, 2, 5 mg |
| Enthält | Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht |
| Linearität | ± 1,5 mg |
| Modell | Windschutz U: Manuelles Glas |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0,4 mg |
| Stabilisierungszeit | 0,8 Sekunden |
| Mehr anzeigen |