Learn More
Sartorius Cubis™ II Hochleistungs-Präzisionswaage, MCA-Anwenderoberfläche
Die Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke:  Sartorius MCA36201S-2S00-0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 16.15000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16330534
  • 9550.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • 21 CFR Teil 11 konform
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Herausragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
  • Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
  • Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
36,200 g
0,1 g
Automatisierung motorisiert
2 s
1,5 s
Präzisionswaage mit hoher Kapazität
444 mm
126/159 mm
120/240 V
1,0 A
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
7 in. Farb-Touch-TFT im 16:9-Format
Waagenzubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Ohne Windschutz
0°C bis +40°C
10 Jahre
400 mm
15,8/17,1 kg
100/240 V (± 10%)
50/60 Hz (± 5%)