Learn More
- Home
- Products
- Waagen
- Laborwaagen
- Analysewaagen
- Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
Artikelnummer. 16342046
Alle ansehen Sartorius Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Fassungsvermögen:
1200 g
14.200 g
14200 g
2200 g
320 g
3200 g
32200 g
4.200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8.200 g
8200 g
Modell:
CEU Elektronische Waage mit Oberschale
Elektronische Standardwaage mit Oberschale
Lesbarkeit:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Enthält:
Windschutz E, QP99
Windschutz F, Windschutz R, QP99
Windschutz O, QP1
Windschutz O, QP2-4
Windschutz O, QP99
Windschutz O:
Windschutz R,QP99
Windschutz R:
Windschutz R, QP99; Modell:
missing translation for 'unitSize'
1 Einheit
1 Stück
30 product options available for selection
| Product Code. | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Enthält | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16342046 | 8.200 g | Elektronische Standardwaage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Stück |
| 16424705 | 320 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Stück |
| 16213242 | 620 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Einheit |
| 16233242 | 620 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R, QP99; Modell: | 1 Einheit |
| 16339655 | 620 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R: | 1 Stück |
| 16293172 | 1200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Einheit |
| 16399645 | 1200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R: | 1 Stück |
| 16213182 | 1200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R,QP99 | 1 Einheit |
| 16466465 | 6200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10, 20, 50 mg | Windschutz O: | 1 Stück |
| 16293192 | 2200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Einheit |
| 16213202 | 2200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz F, Windschutz R, QP99 | 1 Einheit |
| 16273192 | 2200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Einheit |
| 17708747 | 2200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R, QP99; Modell: | 1 Stück |
| 17798737 | 2200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Stück |
| 16233212 | 3200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Einheit |
| 16253212 | 3200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R, QP99; Modell: | 1 Einheit |
| 16463285 | 14200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O: | 1 Stück |
| 16253222 | 4200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O: | 1 Einheit |
| 16386908 | 4.200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Stück |
| 16273222 | 5200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Einheit |
| 16475925 | 5200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R: | 1 Stück |
| 16293222 | 5200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R,QP99 | 1 Einheit |
| 16415945 | 5200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R,QP99 | 1 Stück |
| 16383388 | 6200 g | Elektronische Standardwaage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O, QP2-4 | 1 Stück |
| 16293232 | 6200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O: | 1 Einheit |
| 16436525 | 6200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O: | 1 Stück |
| 16447165 | 8200 g | Elektronische Standardwaage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O, QP1 | 1 Stück |
| 16273242 | 8200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 100 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Einheit |
| 17215944 | 14.200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10, 20, 50 mg | Windschutz O: | - |
| 16273212 | 32200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg, 100 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Einheit |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
16342046
missing translation for 'mfr'
Sartorius
missing translation for 'supplierNo'
MCA8202S2S000
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Add to basket
7638.00 EUR gültig bis 2026-04-30
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
- Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
- Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
- Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
- Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
- Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Specifications
Specifications
| Kalibrierung | Intern |
| Zertifizierung/Konformität | Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China |
| Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig |
| Fassungsvermögen | 8.200 g |
| Displaytyp | Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 10 mg |
| Enthält | Windschutz O, QP99 |
| Material | Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl |
| Modell | Elektronische Standardwaage mit Oberschale |
| Wiederholgenauigkeit | 1 s |
| Stabilisierungszeit | 1 s |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |
| Show More Show Less |