Learn More
Sartorius Cubis™ II Semi-Mikro-Laborwaage
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16363287 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
60 g, 120 g
60 g, 120 g, 220 g
Modell:
Waage mit Windschutz A
Waage mit Windschutz I
Waage mit Windschutz U
Lesbarkeit:
0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg
0,01 mg, 0,1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit unitSize
16363287 60 g, 120 g Waage mit Windschutz I 0,01 mg, 0,1 mg 1 Stück
16373287 60 g, 120 g, 220 g Waage mit Windschutz I 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg 1 Stück
16404215 60 g, 120 g, 220 g Waage mit Windschutz U 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg 1 Stück
16413095 60 g, 120 g Waage mit Windschutz U 0,01 mg, 0,1 mg 1 Stück
16414185 60 g, 120 g, 220 g Waage mit Windschutz A 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg 1 Stück
16423065 60 g, 120 g Waage mit Windschutz A 0,01 mg, 0,1 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16363287 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCA125P2S00I QP99
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet Ablesbarkeit von 10 μg und eine maximale Wägekapazität von bis zu 220 g. Zum Wiegen kleiner Probenmengen bis in den μg-Bereich.
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 60 g, 120 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,01 mg, 0,1 mg
Enthält Interne Kalibrierung
Material Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Modell Waage mit Windschutz I
Stabilisierungszeit 2 s
Typ Analytische Waage
Elektrische Anforderungen 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A