Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Halbmikrowaage MCA 226S mit EG-Typgenehmigungszertifikat (EU)
GREENER_CHOICE
Der Cubis II bietet schnelle Messzeiten und genaue Wägeergebnisse.
27309.00 € - 28389.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC Type Approval Certificate (for EU except France)
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.005 mg
Stabilisierungszeit 1.5 s
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
18067814
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
MCA226S-3CEU-D QP99 HWL
QP99 HWL Configuration 220 g 0.005 mg
28389.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18048104
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
MCA226S-3CEU-D QP99
QP99 Configuration 220 g 0.005 mg
27489.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18057824
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
MCA226S-3CEU-D QP1 HWL
QP1 HWL Configuration 220 g 0.005 mg
27309.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Superior weighing performance
Fast measurement time and accurate weighing results are guaranteed thanks to the next generation monolithic weighing system and the engineering solution compen- sating for environmental changes.
No more issues with charged samples
The glass draft shields coated with conductive layer prevents from outer electrostatic effects and the built-in ionizer effectively eliminates electrostatic charges from samples.
Cleaning process guidance
Intuitive process for daily and advanced cleaning is now available in all Cubis™ II MCA. The cleaning QApp provides visual guidance, information about chemical compatibility as well as electronic tracking of these events.
Hardware upgradeability
Hardware features like motorized draft shield function or built-in ionizer can be activated post-purchase. An automated inner draft shield is available as a klick-in accessory which is recommended to use under challenging environmental conditions (e.g. in drafty environment).
Compliance and Data Integrity
The end-to-end data integrity, technical controls for 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail and state-of-the-art user management ensure laboratories can meet regulatory requirements. These features are directly available on the Cubis™ II balances, without the need of additional software.
Balances Fleet Management
The Ingenix Suite is a flexible, open solution that works with or without an ELN/LIM system. It offers unlimited connections to easily manage the entire Cubis™ II MCA lab balance fleet across all labs within the same network.
Ease of use
The teaching function with learning capability of the motorized draft shield, guided workflows for many different applications (QApps), automated motorized leveling and automatic internal adjustment (isoCAL) help to with easy and error-free operation of the balance.
Spezifikation
Spezifikation
EC Type Approval Certificate (for EU except France)
TFT-Farb-Touchscreen
1.5 s
240 mm
220 g
0.005 mg
Semi-micro Balance
301 mm