Beschreibung
Überlegene Wägeleistung
Schnelle Messzeiten und präzise Wiegeergebnisse werden durch das monolithische Wiegesystem der nächsten Generation und die technische Lösung zur Kompensation von Umwelteinflüssen gewährleistet.
Keine Probleme mehr mit geladenen Proben
Die mit einer leitfähigen Schicht versehenen Glaswindschutzblenden verhindern äußere elektrostatische Einflüsse, und der eingebaute Ionisator beseitigt effektiv elektrostatische Ladungen von den Proben.
Anleitung zum Reinigungsprozess
Ein intuitiver Prozess für die tägliche und die gründliche Reinigung ist jetzt in allen Geräten verfügbar. Cubis™ II MCA. Die Reinigungs-QApp bietet visuelle Anleitungen, Informationen zur chemischen Verträglichkeit sowie die elektronische Nachverfolgung dieser Vorgänge.
Hardware-Aufrüstbarkeit
Hardwarefunktionen wie der motorisierte Zugluftschutz oder der eingebaute Ionisator können nach dem Kauf aktiviert werden. Ein automatischer innerer Windschutz ist als Klick-Zubehör erhältlich und wird für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen (z. B. in zugiger Umgebung) empfohlen.
Compliance und Datenintegrität
Die durchgängige Datenintegrität, die technischen Kontrollen zur Einhaltung von 21 CFR Part 11, das integrierte Prüfprotokoll und das hochmoderne Benutzermanagement gewährleisten, dass Labore die regulatorischen Anforderungen erfüllen können. Diese Funktionen sind direkt verfügbar auf dem Cubis™ II-Balances, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist.
Ausgewogenes Flottenmanagement
Die Ingenix Suite ist eine flexible, offene Lösung, die sowohl mit als auch ohne ELN/LIM-System funktioniert. Es bietet unbegrenzte Verbindungen zur einfachen Verwaltung des gesamten Systems. Cubis™ II MCA Laborauslastung über alle Labore innerhalb desselben Netzwerks.
Anwenderfreundlich
Die Lehrfunktion mit Lernfähigkeit des motorisierten Windabweisers, geführte Arbeitsabläufe für viele verschiedene Anwendungen (QApps), automatisierte motorisierte Nivellierung und automatische interne Justierung (isoCAL ) helfen, die Waage einfach und fehlerfrei zu bedienen.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 120 g |
| Displaytyp | TFT |
| Lesbarkeit | 0.01 mg |
| Modell | HWL-Konfiguration |
| Stabilisierungszeit | 1.5 s |
| Typ | Semimikrowaage |
| Breite (metrisch) | 240 mm |
| Höhe (metrisch) | 301 mm |
| Legal for Trade | Nein |