Learn More
Sartorius Cubis™ II Ultra-Mikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche
With completely configurable hardware, software, and connectivity, Cubis™ II offers a high-performance balance that will align with your unique demands and compliance requirements.
Marke:  Sartorius MCA2.7S-2S00-F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16463375
  • 40870.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Herausragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8,2 kg
  • Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
  • Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR PART 11 17025 USP 41
2,1 g
0,1 µg
Automatisierung motorisiert
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Windschutz F: Gefiltert
7 s
Ultramikrowaage
340/355 mm Wäge-/Elektromodul
129/61 mm Wäge-/Elektromodul
100/240 V (±10 %)
1,0 A
2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1 USB C-Anschluss, 1- bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
TFT Farb-Touchscreen
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht
±0,7 µg
10 s
±0,15 µg
0°bis +40 °C
10 Jahre
139/240 mm Wäge-/Elektromodul
7,2, 7,9 kg
2 Jahre
50/60 Hz (±5 %)