Learn More
Sartorius Cubis™ II Ultra-Mikrowaage, MCE-Anwenderoberfläche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16437445 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6,1 g
Modell:
Windschutz F: Gefiltert
Windschutz M: Motorisiert für Mikrowaagen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell unitSize
16437445 6,1 g Windschutz F: Gefiltert 1 Stück
16447445 6,1 g Windschutz M: Motorisiert für Mikrowaagen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16437445 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCE6.6S2S00F
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Cubis™ II Semimikrowaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung per Berührungstaste, berührungslos per IR-Sensor (Windschutz M) oder Gestensensor (optional) mit Lernfunktion
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
Fassungsvermögen 6,1 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 1 μg
Enthält Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht
Linearität ±3 μg
Material Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Modell Windschutz F: Gefiltert
Wiederholgenauigkeit ±5 μg
Stabilisierungszeit 5 Sekunden
Typ Ultra-Mikrowaage
Gewährleistung 10 Jahre
Länge (metrisch) 340/315 mm Wäge-/Elektromodul
Breite (metrisch) 240 mm
Höhe (metrisch) 121/61 mm Wäge-/Elektromodul
Gewicht (metrisch) 6,4, 7,1 kg
Elektrische Anforderungen 120/240 V
Spannung 100/240 V (±10 %)
Frequenz 50/60 Hz (±5 %)
Legal for Trade Klasse I