Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung per Berührungstaste, berührungslos per IR-Sensor (Windschutz M) oder Gestensensor (optional) mit Lernfunktion
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
| Fassungsvermögen | 6,1 g |
| Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 1 μg |
| Enthält | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht |
| Linearität | ±3 μg |
| Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
| Modell | Windschutz M: Motorisiert für Mikrowaagen |
| Wiederholgenauigkeit | ±5 μg |
| Stabilisierungszeit | 5 Sekunden |
| Mehr anzeigen |