Learn More
Sartorius™ Cubis™ Manueller Massenkomparator
Artikelnummer. 15841478 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 41 g
Artikelnummer.
15841478 Fassungsvermögen: 41 g
1 options
Artikelnummer. 15841478
Marke: Sartorius™ MCM40K3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein komplettes Massenstandard-Labor in einer Einheit mit integrierter Ablauf-Steuerung für einen effizienten und fehlerfreien Massenvergleich.
  • Integrierte Klimasensoren zur Erfassung aller Daten, die für die Bestimmung der Messunsicherheit relevant sind
  • Kurze Messzyklen
  • Farb-Touchscreen zur schnellen und einfachen Konfiguration von Parametern und Arbeitsabläufen
  • Klimamodul mit externem Sensor zur Erfassung von Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck
  • Filter zur optimalen Anpassung des Massekomparators an die Umgebungsbedingungen
  • Monolithische Wägetechnik
  • Exzentrische (außermittige) Lastkompensation für einfaches Laden von Gewichten ohne automatische Zentrierung
  • Als Standardprogramme sind zusätzliche Anwendungen für Dichtebestimmung, Statistik und individuelle Indentifizierungszeichen integriert
  • Integrierter SD-Kartensteckplatz für die Speicherung und Übertragung aller Daten und Einstellungen
  • Grafische Füllstandsanzeige für interaktive Benutzerführung während des Nivellierens
  • Einfache Protokollierung von Referenzgewichtsdaten
  • Kontinuierliche Anzeige des Wägebereichs – jedes Gewicht zwischen 0 g und der maximalen Kapazität von 41 g kann angezeigt werden
  • USB-, RS-232C und Ethernet-Schnittstellen-Ports zur Integration des Massenkomparators in Netzwerke oder zur Kommunikation mit externer Software über Protokolle von Drittanbietern, standardisierte Kommunikationsprotokolle oder Webdienste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle RS232C, USB, LAN
Anschlusstyp USB
Fassungsvermögen 41 kg
Displaytyp Kontinuierlich digital
Lesbarkeit 1 mg
Linearität 20 mg
Min. Probengewicht 0 g
Wiederholgenauigkeit 2 mg, optimal
Stabilisierungszeit 5 s
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Typ Massekomparator
Breite (metrisch) Schale 400 mm
Tiefe (metrisch) Schale 300 mm
Gewicht (metrisch) Netto 15 kg; Brutto 18,6 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 VAC 50/60 Hz