Beschreibung
- Für eine professionelle Pipettenkalibrierung benötigen Sie die richtige Waage – eine Waage, die Genauigkeit, Präzision, Geschwindigkeit und Komfort kombiniert.
- Genauigkeit und Präzision zur Einhaltung internationaler Vorschriften.
- Geschwindigkeit, um die Anforderungen an eine Kosten- und Zeiteffizienz zu erfüllen.
- und Komfort für das Arbeiten in einer bequemen Körperhaltung.
- Klingt das alles unmöglich?
- Nicht, wenn Sie das Richtige finden balance.Cubis™ MPS bietet Ihnen ein perfekt abgestimmtes System:
- Hochpräzise gravimetrische Prüfungen
- Verdunstungsfalle: stabile Luftfeuchtigkeit im Wägeraum gewährleistet
- Automatische Windschutzklappe: verhindert Verdunstung und sorgt für fehlerfreie Messungen
- Interner Feuchtigkeitssensor: Kontrolliert die Luftfeuchtigkeit im Wägeraum
- Weißes Licht: Ausstrahlung des gesamten Wiegebereichs
- Rotes Licht: sofortiger Alarm, wenn die Temperaturparameter außerhalb des zulässigen Bereichs liegen
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Intern, Extern, isoCAL |
| Anschlusstyp | RS-232 25-pin, BT |
| Fassungsvermögen | 6.1 g |
| Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0.001 mg |
| Ausgleichen | Mit Unterstützung |
| Linearität | 0.004 mg |
| Messzeit | 5 Sekunden |
| Testlast | 5 g |
| Typ | Pipettenkalibrierungswaage |
| Mehr anzeigen |