Learn More
Sartorius™ Cubis™ vorkonfigurierte Präzisionswaagen
Mit robuster, monolithischer Wägesystemtechnologie für zuverlässige Messergebnisse.
3340.00 € - 5180.00 €
Spezifikation
Breite (metrisch) Schale | 206 mm |
---|---|
Tiefe (metrisch) Schale | 206 mm |
Produktcode | Marke | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15384288
|
Sartorius™
MSE4202SCE-ED15 |
10 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15344298
|
Sartorius™
MSE5201SCE-ED15 |
100 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Großes, kontrastreiches LCD-Display
- Einfache Menüführung mit Kurztext-Eingabeaufforderungen
- Strukturierte und leicht zu verstehende Tasten
- Software-Unterstützung für schnelles Nivellieren
- Große rechteckige Wägeschalen
Spezifikation
206 mm | |
206 mm |