Learn More
Sartorius Cubas™ MSE Waagen mit Oberschale und geführter Nivellierung
Für Anwender, die höchste Wiegegenauigkeit bei geringeren Anforderungen hinsichtlich der Komplexität des Wägeprozesses und der Datenverwaltung benötigen.
Marke: Sartorius MSE5201S-000-D0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSE bietet einfache Wägefunktionen bei höchster Leistungsfähigkeit und maximalem Bedienkomfort. Das kontrastreiche, hintergrundbeleuchtete LCD-Display, die Anwenderführung im Klartext und die logisch angeordneten Präzisionstasten bilden die ideale Basis für Bediener, die eine höchstmögliche Wägegenauigkeit benötigen. Keine komplexen Funktionen für Wägeprozesse oder Datenverwaltung erforderlich. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.- Abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
- Grundlegende Unterstützung für den Einsatz in QM-Systemen
- ISOCAL: Vollautomatische Justierfunktion für die Kalibrierung
- GLP-konforme Aufzeichnung
- Programmierbare Software für standardmäßige Laboranwendungen
Spezifikation
Schlüssel | |
RS232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss | |
5.2 kg | |
10 mg | |
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der | |
IP 54 | |
≤ 10 mg | |
≤ 1 s | |
MSE5201S | |
≤ 6 mg | |
5 bis 40 °C | |
Precision Waage | |
191 x 193 x 172 mm | |
20.6 cm | |
172 mm | |
20.6 cm | |
100/240 V | |
1 A |
ISO, FDA/USP, GxP | |
10 mg | |
LCD | |
Kilogramm | |
Wechselstromadapter, Staubschutzabdeckung, Gebrauchsanleitung | |
Mit Unterstützung | |
Druckgegossenes Metall, Edelstahl | |
100 g | |
Quadratisch | |
0.8 s | |
2000 g | |
2 Jahre | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |