Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSU1202S
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Technologien. Die Sartorius™ Cubis™ MSU Präzisionswaage mit manuellem Windschutz ist eine universelle Lösung für sicheres und zuverlässiges Laborwiegen. Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.
5342.00 € - 8592.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO; FDA/USP; GxP; Verifiziert |
---|---|
Anschlusstyp | RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS |
Displaytyp | 5.7-Zoll Monochromdisplay mit hoher Auflösung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der |
Enthält | Manueller Windschutz und Zertifizierung |
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11888511
|
Sartorius™
MSU623S-0CE-DE |
MSU623S | 620 g | 1 mg | ≤ 0.8 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11878511
|
Sartorius™
MSU1203S-0CE-DE |
MSU1203S | 1.2 kg | 1 mg | ≤ 1 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11808521
|
Sartorius™
MSU323S-0CE-DE |
MSU323S | 320 g | 1 mg | ≤ 0.8 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11868511
|
Sartorius™
MSU2203P-0CE-DE |
MSU2203P | 1 to 2.2 kg | 1, 10 mg | ≤1 sec. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11858511
|
Sartorius™
MSU2203S-0CE-DE |
MSU2203S | 2.2 kg | 1 mg | ≤1 sec. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11898511
|
Sartorius™
MSU623P-0CE-DE |
MSU623P | 150, 300, 620 g | 1, 2, 5 mg | ≤0.8 sec. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
MSU-Waagen sind Teil der modularen Cubis Geräteserie, die eine präzise bearbeitete monolithische Wägezelle der 2. Generation für eine erhöhte Genauigkeit und ultraschnelle Reaktionszeit und schnelle Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit enthält. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert.
- Bietet kompromisslose Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
- Kurze Messzeiten führen zu Zeitgewinn bei jeder einzelnen Messung
- Die motorisierte Q-Level-Nivellierfunktion bietet wertvolle Unterstützung für eine stets nivellierte Waage
- Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
- Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
- Verfügbare Schnittstellen: Bluetooth, 9-Pin RS232C mit PS2-Anschluss oder ein zusätzlicher 25-Pin RS232C-Anschluss
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgenommen und gereinigt werden, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
- Kann schnell und einfach zerlegt und gereinigt werden, ohne das Gerät zu beeinträchtigen
- Staub- und wassergeschützt
- Erhältlich mit einem manuellen Windschutz aus Glas mit antistatischer Beschichtung
- Werkseitig kalibriert und mit CE-Zertifizierung geliefert
- Neigbares und abnehmbares großes, hochauflösendes monochromes Grafikdisplay
- Tastenbedienung; positive Klickwirkung und präzise Aktivierung von Funktionen
- Kombiniert die klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen
- Standardmäßig mit integrierten USB-,25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät für Datenspeicherung und bequeme Datenübertragung
- Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägung, Mittelung (Tierwägung), Masseneinheitkonvertierung, Zählung, Formulierung, Dichtebestimmung, Summierung, Kontrollwägung, zweiter Taraspeicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen
Spezifikation
ISO; FDA/USP; GxP; Verifiziert | |
5.7-Zoll Monochromdisplay mit hoher Auflösung | |
Manueller Windschutz und Zertifizierung | |
Mit Unterstützung | |
Quadratisch | |
Präzisionswaage | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS | |
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der | |
54 | |
1 g | |
5 °C bis 40 °C | |
191 x 193 x 172 mm | |
140 mm | |
172 mm | |
140 mm | |
100/240 V | |
1 A |