Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSU1203S
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Technologien. Die Sartorius™ Cubis™ MSU Präzisionswaage mit manuellem Windschutz ist eine universelle Lösung für sicheres und zuverlässiges Laborwiegen. Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.
5084.00 € - 8334.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO, FDA/USP, GxP |
---|---|
Anschlusstyp | RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS |
Displaytyp | Hochauflösendes Schwarzweiß-Display, 5.7 Zoll Monochrom |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der |
Enthält | Manueller Windschutz |
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10401825
|
Sartorius™
MSE1203S-000-DE |
MSU1203S | 1.2 kg | 1 mg geliefert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10146024
|
Sartorius™
MSU1203S-000-DE |
MSU1203S | 1.2 kg | 1 mg geliefert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10749345
|
Sartorius™
MSU623S-000-DE |
MSU623S | 620 g | 1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10752037
|
Sartorius™
MSE623S-000-DE |
MSU623S | 620 g | 1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10577025
|
Sartorius™
MSU323S-000-DE |
MSU323S | 320 g | 1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10379414
|
Sartorius™
MSE2203S-000-DE |
MSU2203S | 2.2 kg | 1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10105184
|
Sartorius™
MSU2203S-000-DE |
MSU2203S | 2.2 kg | 1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10248154
|
Sartorius™
MSU623P-000-DE |
MSU623P | 150, 300, 620 g | 1, 2, 5 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSU hat einen klassischen Stil und ist universell einsetzbar. Das hochauflösende Schwarz-Weiß-Grafikdisplay ist großzügig dimensioniert und verfügt über präzise auslösende Tasten. Die Kommunikation erfolgt über drei serienmäßige Datenschnittstellen: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und einer RS-232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth™, 9-polige RS232C PC- und PS/2-Schnittstellen. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.- Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
- Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
- Windschutz mit Motor
- Mit Passwortschutz
- Prüfprotokollfunktion
- GLP-konform
- Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
- Umrechnung von Masseneinheiten
- Zeitgesteuerte Funktionen
- Zweiter Tara-Speicher
Spezifikation
ISO, FDA/USP, GxP | |
Hochauflösendes Schwarzweiß-Display, 5.7 Zoll Monochrom | |
Manueller Windschutz | |
Mit Unterstützung | |
Quadratisch | |
Präzisionswaage | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS | |
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der | |
IP 54 | |
1 g | |
5 bis 40 °C | |
191 x 193 x 172 mm | |
140 mm | |
172 mm | |
140 mm | |
100/240 V | |
1 A |