Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Analysewaage, Modell MSU324S
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen
Marke:  Sartorius™ MSU124S-0CE-DU
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11848521
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSU hat einen klassischen Stil und ist universell einsetzbar. Das hochauflösende Schwarz-Weiß-Grafikdisplay ist großzügig dimensioniert und verfügt über präzise auslösende Tasten. Die Kommunikation erfolgt über drei serienmäßige Datenschnittstellen: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und einer RS-232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth™, 9-polige RS232C PC- und PS/2-Schnittstellen. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.
  • Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
  • Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
  • Windschutz mit Motor
  • Mit Passwortschutz
  • Prüfprotokollfunktion
  • GLP-konform
  • Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
  • Umrechnung von Masseneinheiten
  • Zeitgesteuerte Funktionen
  • Zweiter Tara-Speicher
Spezifikation
Spezifikation
ISO; FDA/USP; GxP; Verifiziert
0.2 mg
5.7-Zoll Monochromdisplay mit hoher Auflösung
Milligramm
Manueller, analytischer Windschutz sowie Zertifizierung
Mit Unterstützung
< 3 s
MSU124S
0.1 mg
5 °C bis 40 °C
Analysewaagen
193 mm
261 mm
191 mm
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ± 5 %
7 W
50/60 Hz
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS
120 g
0.1 mg
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der
IP 54
≤ ± 0.2 mg
100 mg
Quadratisch
< 1 s
50 g
191 x 193 x 261 mm
85 mm
261 mm
85 mm
100/240 V
1 A