Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Semimikro-Analysewaagen, Modell MSU225P
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen
Marke: Sartorius™ MSU225P-0CE-DU
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSU hat einen klassischen Stil und ist universell einsetzbar. Das hochauflösende Schwarz-Weiß-Grafikdisplay ist großzügig dimensioniert und verfügt über präzise auslösende Tasten. Die Kommunikation erfolgt über drei serienmäßige Datenschnittstellen: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und einer RS-232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth™, 9-polige RS232C PC- und PS/2-Schnittstellen. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.- Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
- Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
- Windschutz mit Motor
- Mit Passwortschutz
- Prüfprotokollfunktion
- GLP-konform
- Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
- Umrechnung von Masseneinheiten
- Zeitgesteuerte Funktionen
- Zweiter Tara-Speicher
Spezifikation
MSU - Tasten | |
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS | |
Enthält die gesetzliche europäische CE-Konformitätsbescheinigung | |
Hochauflösende Grafik, schwarz/weiß | |
5,7 in. | |
Manueller analytischer Windschutz | |
≤±0,15 mg | |
30 mg | |
≤±0 bis 60 g: 0,015 mg; 60 bis 220 g: 0,04 mg | |
5 bis 40 Grad Celsius | |
Semi-Mikro-Analysenwaage | |
192 mm | |
250 mm | |
85 mm | |
85 mm | |
100/240 V | |
1 A |
CE, ISO, FDA/USP, GxP | |
0,2 mg | |
60, 120, 220 g | |
0,01, 0,02, 0,05 mg | |
Gramm | |
Unterstützt | |
≤6 s | |
MSU225P | |
≤2 s | |
100 g | |
154 x 192 x 250 mm | |
85 mm | |
261 mm | |
154 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5% | |
7 W | |
50/60 Hz |