Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Semimikro-Analysewaagen, Modell MSU225S
Artikelnummer. p-8006377 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
Automatischer Windschutz mit Ionisator
Automatischer Windschutz mit Ionisator und Zertifizierung
Manueller Windschutz für die Analyse
Manueller Windschutz für die Analyse und Zertifizierung
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
10460655 Automatischer Windschutz mit Ionisator 1 Stück
11888491 Manueller Windschutz für die Analyse 1 Stück
11868521 Automatischer Windschutz mit Ionisator und Zertifizierung 1 Stück
11858521 Manueller Windschutz für die Analyse und Zertifizierung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10460655 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. MSU225S000DI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSU hat einen klassischen Stil und ist universell einsetzbar. Das hochauflösende Schwarz-Weiß-Grafikdisplay ist großzügig dimensioniert und verfügt über präzise auslösende Tasten. Die Kommunikation erfolgt über drei serienmäßige Datenschnittstellen: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und einer RS-232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth™, 9-polige RS232C PC- und PS/2-Schnittstellen. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.
  • Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
  • Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
  • Windschutz mit Motor
  • Mit Passwortschutz
  • Prüfprotokollfunktion
  • GLP-konform
  • Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
  • Umrechnung von Masseneinheiten
  • Zeitgesteuerte Funktionen
  • Zweiter Tara-Speicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS
Ecklast 0.15 mg
Fassungsvermögen 200 g
Displaytyp Hochauflösendes Schwarzweiß-Display, 5.7 Zoll Monochrom
Lesbarkeit 0.01 mg geliefert
Format Milligramm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der
Enthält Automatischer Windschutz mit Ionisator
IP-Schutzart IP54
Ausgleichen Mit Unterstützung
Linearität ≤± 0.1 mg
Messzeit ≤ 6 s
Min. Probengewicht 20 mg
Modell MSU225S
Schalenform Quadratisch
Wiederholgenauigkeit ≤ ± 0 bis 60 g: 0.015 mg/ 60 bis 220 g: 0.025 mg
Stabilisierungszeit ≤ 2 s
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Testlast 100 g
Typ Halbmikro-Analysewaagen
Abmessungen (T x B x H) 154 x 192 x 250 mm
Breite (metrisch) 192 mm
Breite (metrisch) Schale 85 mm
Höhe (metrisch) 250 mm
Höhe (metrisch) Kammer 261 mm
Höhe (metrisch) Schale 85 mm
Tiefe (metrisch) 154 mm
Tiefe (metrisch) Schale 85 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 %
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 7 W
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz