Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Analysewaage, Modell MSU324S
Artikelnummer. 10729335 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
320 g
80/160/320 g
Lesbarkeit:
0.1/0.2/0.5 mg
0.1 mg
0.1 mg geliefert
Modell:
MSA324P
MSU124S
MSU224S
MSU324P
MSU324S
Enthält:
Manueller Windschutz für die Analyse
Manueller Windschutz für die Analyse und Zertifizierung
Manueller, analytischer Windschutz sowie Zertifizierung
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Enthält unitSize
10729335 320 g 0.1 mg geliefert MSU324S Manueller Windschutz für die Analyse 1 Stück
11818521 320 g 0.1 mg geliefert MSU324S Manueller Windschutz für die Analyse und Zertifizierung 1 Stück
11848521 120 g 0.1 mg MSU124S Manueller, analytischer Windschutz sowie Zertifizierung 1 Stück
11828521 220 g 0.1 mg MSU224S Manueller, analytischer Windschutz sowie Zertifizierung 1 Stück
10587025 80/160/320 g 0.1/0.2/0.5 mg MSA324P Manueller Windschutz für die Analyse 1 Stück
11838521 80/160/320 g 0.1/0.2/0.5 mg MSU324P Manueller, analytischer Windschutz sowie Zertifizierung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10729335 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. MSU324S000DU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSU hat einen klassischen Stil und ist universell einsetzbar. Das hochauflösende Schwarz-Weiß-Grafikdisplay ist großzügig dimensioniert und verfügt über präzise auslösende Tasten. Die Kommunikation erfolgt über drei serienmäßige Datenschnittstellen: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und einer RS-232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth™, 9-polige RS232C PC- und PS/2-Schnittstellen. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.
  • Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
  • Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
  • Windschutz mit Motor
  • Mit Passwortschutz
  • Prüfprotokollfunktion
  • GLP-konform
  • Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
  • Umrechnung von Masseneinheiten
  • Zeitgesteuerte Funktionen
  • Zweiter Tara-Speicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS
Ecklast 0.3 mg
Fassungsvermögen 320 g
Displaytyp Hochauflösendes Schwarzweiß-Display, 5.7 Zoll Monochrom
Lesbarkeit 0.1 mg geliefert
Format Milligramm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der
Enthält Manueller Windschutz für die Analyse
IP-Schutzart IP54
Ausgleichen Mit Unterstützung
Linearität ≤± 0.3 mg
Messzeit < 3 s
Min. Probengewicht 100 mg
Modell MSU324S
Schalenform Quadratisch
Wiederholgenauigkeit 0.1 mg
Stabilisierungszeit <1 s
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Testlast 200 g
Typ Analytische Waage
Abmessungen (T x B x H) 191 x 193 x 261 mm
Breite (metrisch) 193 mm
Breite (metrisch) Schale 85 mm
Höhe (metrisch) 261 mm
Höhe (metrisch) Kammer 261 mm
Tiefe (metrisch) 191 mm
Tiefe (metrisch) Schale 85 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 %
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 7 W
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz