Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Acinetobacter sp. ATCC® 49137™
Gebrauchsfertige QK-Organismen, werden zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Marke: Thermo Scientific™ R4601002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Der Loop kann in einem flüssigen Medium, z. B. der Culti-Loops Aerobic Set Rehydrierungsflüssigkeit, Artikelnr. R4631000, aufgelöst oder direkt auf ein geeignetes Medium gestrichen werden.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln in einem Folienbeutel versiegelt und in fünf Loops je Packung verpackt.
Spezifikation
49137TM* | |
Acinetobacter sp. | |
Einzelner Organismus | |
Qualitative Qualitätskontrolle | |
5 Impfösen/Packg. |
Culti-Loops tragen das CE-Zeichen. | |
Culti-Loops | |
Gramnegative Stäbchen | |
5 Impfösen/Packung | |
AmMS 203 |
Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative Emblem, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.