Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Arcanobacterium haemolyticum ATCC™ BAA-1784(rm)™
Thermo Scientific™ BactiDisks™ sind gefriergetrocknete Mischungen aus Aktivkohle, Gelatine und Mikroorganismen in einem stabilen Scheiben-Format.
Marke: Thermo Scientific™ R4609413
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
BAA-1784TM* | |
Arcanobacterium haemolyticum | |
Grampositive Stäbchen | |
5 Impfösen/Packung | |
Vitek 1656 |
Culti-Loops tragen das CE-Zeichen. | |
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle | |
Qualitative Qualitätskontrolle | |
5 Schlaufen/Packung |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.