Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Enterobacter cloacae ATCC® 23355™
Gebrauchsfertige QK-Organismen, werden zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Marke:  Thermo Scientific™ R4607091
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Artikelnummer. 12935813
  • 202.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Der Loop kann in einem flüssigen Medium, z. B. der Culti-Loops Aerobic Set Rehydrierungsflüssigkeit, Artikelnr. R4631000, aufgelöst oder direkt auf ein geeignetes Medium gestrichen werden.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln in einem Folienbeutel versiegelt und in fünf Loops je Packung verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
23355TM*
Culti-Loops
Gramnegative Stäbchen
5 Impfösen/Packung
Enterobacter cloacae subsp.cloacae ATCC® 23355
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
A-8
Sonderangebote
Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative Emblem, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.