Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13882™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4607022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Artikelnummer. 12925753
  • 190.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
13882TM*
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
WDCM00036, [C37, IFO 13541, NCDC 38868]
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae
Culti-Loops
Gramnegative Stäbchen
5 Impfösen/Packung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.