Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Kocuria kristinae ATCC® BAA-752™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke: Thermo Scientific™ R4603441
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Der Loop kann in einem flüssigen Medium, z. B. der Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikelnr. R4631000, aufgelöst oder direkt auf ein geeignetes Medium gestrichen werden.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln in einem Folienbeutel versiegelt und in fünf Loops je Packung verpackt.
Spezifikation
BAA-752TM* | |
Kocuria kristinae | |
Culti-Loops | |
Kokken | |
5 Impfösen/Packung | |
Vitek #12917 [API 9006108, NSB 22051] |
Culti-Loops tragen das CE-Zeichen. | |
Kocuria kristinae | |
Einzelner Organismus | |
Qualitative Qualitätskontrolle | |
5 Impfösen/Packg. |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.