Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Peptostreptococcus anaerobius ATCC ™ 27337™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Specifications
Specifications
| ATCC® | 27337TM* |
| Beschreibung | Peptostreptococcus anaeroben ATCC ™27337™ |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttyp | Culti-Loops |
| Klasse des Zielorganismus | Anaerobier |
| Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
| Menge | 5 Impfösen/Packung |
| Stammbezeichnungen | VPI 4330 [4372, NCTC 11460] |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.