Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturkolben, nach Roux, Hals rund
Aufgrund seiner flachen Form wir der Kulturkolben nach Roux liegend gelagert und erlaubt so eine relativ große Wachstumsoberfläche.
Marke: DWK Life Sciences 215415801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.40000kg
Beschreibung
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturkolben haben große Bodenflächen. Sie sollen möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist.- Durch die ebene, große Bodenfläche kann die Schichtdecke von Mikroorganismen gleichmäßig hoch wachsen
- Die große Flüssigkeitsoberfläche sorgt für eine bessere Belüftung und dadurch ein schnelleres Wachstum der Mikroorganismen
Spezifikation
1200 ml | |
Medienvorbereitung und -kultivierung; Vorbereitung von Kulturen; Flüssigkultur | |
Ja |
Borosilikatglas 3.3 | |
10/Packung |