Learn More
Cumol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081750
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2500 mL
98-82-8
C9H12
120.195
MFCD00008881
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
7406
CHEBI:34656
Cumol (Isopropylbenzol)
CC(C)C1=CC=CC=C1
98-82-8
C9H12
120.195
MFCD00008881
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
7406
CHEBI:34656
Cumol (Isopropylbenzol)
CC(C)C1=CC=CC=C1
Cumene is used in the production of phenol and acetone. It is used as a thinner for paints, lacquers, and enamels and as a component of high octane fuels. It is used in the manufacture of phenol, acetone, acetophenone, and methylstyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cumol wird bei der Herstellung von Phenol und Aceton verwendet. Es wird als Verdünner für Farben, Lacke und Emaille sowie als Bestandteil von hochoktanigen Kraftstoffen verwendet. Es wird zur Herstellung von Phenol, Aceton, Acetophenon und Methylstyrol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Aceton, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 2–8 °C lagern. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Luft. Nicht kompatibel mit Säuren, oxidierenden Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cumene
Schmelzpunkt -96°C
Dichte 0.864
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.491
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1918
Beilstein 1236613
Merck Index 14,2617
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,acetone,benzene,carbon tetrachloride. Insoluble in water.
Formelmasse 120.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig