Learn More
Cumylhydroperoxid, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-94486
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
80-15-9, 98-82-8, 617-94-7, 98-86-2
C9H12O2
152.19
MFCD00002129
YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
6629
CHEBI:78673
CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
80-15-9, 98-82-8, 617-94-7, 98-86-2
C9H12O2
152.19
MFCD00002129
YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
6629
CHEBI:78673
CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cumyl hydroperoxide
Namenshinweis 80%
Schmelzpunkt -30.0°C
Dichte 1.0600g/mL
Flammpunkt 83°C
Prozentgehaltsbereich 80 to 85% (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5C(CH3)2OOH
Menge 5 g
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
IUPAC-Name 2-phenylpropane-2-peroxol
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 80%