Learn More
Fisherbrand™ Becher-Sonotrode für Ultraschall-Homogenisatoren Modelle 505 und 705
Zubehör für Ultraschallwandler zur Verwendung mit Ultraschall-Homogenisator Modell 505/705. Indirektes Verarbeiten mehrerer kleiner Proben (1 ml oder weniger) in versiegelten Röhrchen. Verhindern Sie Kreuzkontaminationen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Artikelnummer. 15370372
  • 2460.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für indirekte Schallexposition
  • Für die gleichzeitige Verarbeitung von 8 Proben
  • Verhindert Kreuzkontaminationen.
  • Beseitigt Spritzer und Aerosole.
  • Inhalt: 5.5 Zoll-Becherhorn, Röhrchenhalter, Röhrchengestell für 8 Polystyrol-Röhrchen.
  • Röhrchengestelle für Röhrchen mit 0.3 ml und 0.5 ml sind ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Becher-Sonotrode
5.5 Zoll
FB705 Ultraschall-Homogenisator
Röhrchenhalter und Röhrchengestell
5,5 in.
Zell-Lyse, Scheren von DNA, Auflösung von Feststoffen
8 x 1,5 ml-Mikroröhrchen aus Polystyrol