Learn More
Kupfesulfat, feinkristallin, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5390746
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat, Vitriolblau, Calcanthit, Blaustein, Kupfer2+-Sulfat-Pentahydrat, Dreieck, Copperas-Blau, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat, Vitriolblau, Calcanthit, Blaustein, Kupfer2+-Sulfat-Pentahydrat, Dreieck, Copperas-Blau, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemischer Name oder Material Kupfersulfat
Physikalische Form Feine Kristalle
Menge 500 g
IUPAC-Name copper(2+) pentahydrate sulfate
Formelmasse 249.68
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.28 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.