Learn More
Thermo Scientific Chemicals Curcumin ≥ 98 %
Catalog Number p-4510042
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
458-37-7
C21H20O6
368.39
MFCD00008365
ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
969516
CHEBI:3962
COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
458-37-7
C21H20O6
368.39
MFCD00008365
ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
969516
CHEBI:3962
COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Schmelzpunkt 183.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Brechungsindex 1.4155 to 1.4175
Menge 10 g
Beilstein 08,IV,3697
Merck Index 15,2663
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in diethyl ether,soluble in alcohol,glacial acetic acid,acetone
IUPAC-Name (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
Formelmasse 368.38
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Curcumin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.