Learn More
Applied Biosystems™ Kundenspezifische 5' fluoreszierende markierte/unmarkierte Di-Repeats
Artikelnummer. 15537280
Change view
Click to view available options
Menge:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Packungsgröße:
10000 Pikomol
300000 Pikomol
80000 Pikomol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15537280 300.000 pmol 300000 Pikomol
15537240 80.000 pmol 80000 Pikomol
15507240 10.000 pmol 10000 Pikomol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15537280 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4304978
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kundenspezifische 5' fluoreszierend markierte/nicht markierte Paare
Ein 5' fluoreszierendes, farbstoffmarkiertes Oligo und ein nicht markiertes Komplement werden in separaten Röhrchen geliefert. Wählen Sie zwischen 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ und PET™ als Etiketten. Ideal für die Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR. Oligos sind entsalzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Benutzerdefinierte 5'-markierte oder nicht markierte Di-Repeats, 300000 pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™ 5' Reporter-Farbstoff, Auswahl der gelieferten Skalen, Diese Produkte können in einer Vielzahl von Anwen
Produkttyp Benutzerdefinierte 5'-markierte oder nicht markierte Di-Repeats
Inhalt und Lagerung -20 °C
Menge 300.000 pmol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung, PCR
Form Entweder in Lösung oder getrocknet geliefert
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.