Learn More
Applied Biosystems™ Kundenspezifische 5' fluoreszierend markierte/nicht markierte Paare
Kundenspezifische 5' fluoreszierend markiertes/unmarkiertes Di-repeat + Tail
222.00 € - 552.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Benutzerdefinierte 5'-markierte oder nicht markierte Di-Repeats + Tail |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung, PCR |
Form | Entweder in Lösung oder getrocknet geliefert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15557240
|
Applied Biosystems™
4304979 |
10.000 pmol |
222.00 €
10000 Pikomol |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15597240
|
Applied Biosystems™
4304981 |
80.000 pmol |
366.00 €
80000 Pikomol |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15577280
|
Applied Biosystems™
4304982 |
300.000 pmol |
552.00 €
300000 Pikomol |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ein 5' fluoreszierendes, farbstoffmarkiertes Oligo und ein nicht markiertes Komplement werden in separaten Röhrchen geliefert. Wählen Sie zwischen 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ und PET™ als Etiketten. Ideal für die Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR. Oligos sind entsalzt.Spezifikation
Benutzerdefinierte 5'-markierte oder nicht markierte Di-Repeats + Tail | |
-20 °C | |
Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung, PCR | |
Entweder in Lösung oder getrocknet geliefert |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.