Learn More
Value DNA Oligo , HPLC, Liquid, < 24 , 50 nmol
Kundenspezifischer DNA-Oligo, 50N, HPLC, flüssig
Marke:  Invitrogen A15606
48.16 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 15430704
  • 72.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Value Oligos sind die kostengünstigste und schnellste Möglichkeit, Oligonukleotide bei uns zu bestellen. Geben Sie einfach Ihre Sequenz ein und checken Sie dann aus. Value Oligos sind in den Skalen 25 nmol oder 50 nmol erhältlich, mit einer Reihe von Aufreinigungsoptionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Spezifikation
Spezifikation
DNA-Oligo, 50 nmol, 50N, HPLC-Reinheit, Flüssigkeit
50 nmol
Flüssigkeit
Kundenspezifisches DNA-Oligonukleotid
HPLC