Learn More
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl
Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten.
Marke: Hamilton™ 7750-05
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- In verschiedenen Gauges erhältlich
- Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
- Der Anwender kann den Spitzentyp wählen
- Autoklavierbar
- Gassterilisierbar
- Für Kel-F-Naben
- Kundenspezifische Länge
- Luer-Spitze aus Edelstahl
Spezifikation
Ja | |
14 G | |
2.11 mm | |
6/Packung | |
LT- und TLL-Spritzen und Anschlüsse |
Stainless Steel | |
1.6 mm | |
Luer-Lock Kel-F-Ansatznadel | |
Individuell | |
Normkonus |