Learn More
PEPperCHIP™ Kundenspezifisches Peptid-Mikroarray
Kundenspezifisches Peptid-Mikroarray mit bis zu 5500 verschiedenen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Jede kundenspezifische Epitop-, Peptid- oder Antigen-Sammlung. Kopien einzelner oder mehrerer Arrays. Zu verwenden für Epitopkartierung, Serum-Screening, Biomarker-Entdeckung oder Protein-Peptid-Interaktionsstudien.
Marke:  PEPperCHIP™ PPC.001.001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02200kg
Artikelnummer. 16337738
  • 1056.82 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: Kundenspezifische Antigen-, Epitop- oder Peptidsammlungen
  • Mikroarray-Layout: 1, 2, 3, 4, 5 oder 16 Array-Kopien pro Mikroarray
  • Verfügbare Aminosäuren: L- und D-Aminosäuren, Citrullin, Acetylysin und andere Aminosäuren mit posttranslationalen Modifikationen
  • Peptidlängen: Variabel mit Routine-Synthese von 15 Aminosäure-Peptiden, längere Peptide auf Anfrage
  • Peptide kontrollieren: HA, Polio- und/oder Flaggenkontrollpeptide, kundenspezifische Kontrollen auf Anfrage
  • Mikroarray-Format: 75,4 x 25 mm
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Entdeckung, Protein-Peptid-Interaktionsstudien
Mikroglas
Individueller Barcode für jedes Microarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015
RUO
75,4 x 25 mm
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
1 Objektträger
1 mm
Transparent