Learn More
Invitrogen™ Kundenspezifische Primer, je 100 % QC Illumina
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchroma
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 100 % QC Illumina Primer, 25 nmol |
| Produkttyp | 100 % QC Illumina Primer |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Menge | 25 nmol |