Learn More
Invitrogen™ Kundenspezifische Primer, Mischprimer (Pooling)
Kundenspezifische Primer, Mischprimer (Pooling)
Marke: Invitrogen™ 10668077
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3' und 5' Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).Spezifikation
Mischprimer, 25 nmol | |
Mischprimer | |
Raumtemperatur | |
25 nmol |